Documentos clave
HS15989M
Premium slide box
25 place, foam lining, blue plastic
Sinónimos:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Seleccione un Tamaño
1 EACH
16,00 €
16,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
16,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
16,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
blue plastic
nickel closure
Características
Holds 25 x slides 76x26 mm
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS15989M
L × An × Al
141 × 88 × 35 mm
Características y beneficios
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)