Documentos clave
SAB1407701
Sigma-Aldrich
Anti-SELS, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AD-015, ADO15, MGC104346, MGC2553, SBBI8, SEPS1, VIMP
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SELS(55829)
Descripción general
This gene encodes a selenoprotein, which contains a selenocysteine (Sec) residue at its active site. The selenocysteine is encoded by the UGA codon that normally signals translation termination. The 3′ UTR of selenoprotein genes have a common stem-loop structure, the sec insertion sequence (SECIS), that is necessary for the recognition of UGA as a Sec codon rather than as a stop signal. Studies suggest that this protein may regulate cytokine production, and thus play a key role in the control of the inflammatory response. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SELS (NP_060915.2, 1 a.a. ~ 187 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERQEESLSARPALETEGLRFLHTTVGSLLATYGWYIVFSCILLYVVFQKLSARLRALRQRQLDRAAAAVEPDVVVKRQEALAAARLKMQEELNAQVEKHKEKLKQLEEEKRRQKIEMWDSMQEGKSYKGNAKKPQEEDSPGPSTSSVLKRKSDRKPLRGGGYNPLSGEGGGACSWRPGRRGPSSGG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)