Saltar a
F4524
Worthington LD Series Liquid Nitrogen Dewars
LD25, beaker style, capacity 25 L
Sinónimos:
cryo dewar, cryogenic storage, cryopreservation container, 25LDB, liquid nitrogen dewar
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1430,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
25 L
Material:
aluminum flask
Joint:
Joints neck (64)
Packaging:
pack of 1 ea
1430,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
aluminum flask
joint
Joints neck (64)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington 25LD
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
25 L
flask I.D. × depth
39.7 cm (15.6 in.) × 65.5 cm (25.8 in.)
neck I.D.
6.4 cm (2.5 in.)
General description
LD Series Liquid Nitrogen Dewars are designed for storage of small quantities of liquid nitrogen.
High-strength aluminum shell is both durable and light-weight. Super insulation provides advanced thermal protection. Neck tube joins inner and outer container, providing maximum durability and minimum nitrogen consumption. Cap and neck tube core provide positive closure.
Features and Benefits
  • Includes a lightweight Snap-On cap for sample protection.
  • Superior vacuum performance provides maximum holding times and ultimate thermal protection.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z150819F9143F9018
capacity
25 L
capacity
5 L
capacity
10 L
capacity
4 L
manufacturer/tradename
Worthington 25LD
manufacturer/tradename
Worthington 5LDB
manufacturer/tradename
Worthington 10LDB
manufacturer/tradename
Worthington 4LDB
material
aluminum flask
material
aluminum flask
material
aluminum flask
material
aluminum flask
joint
Joints neck (64)
joint
Joints neck (142)
joint
Joints neck (51)
joint
Joints neck (30)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)