Documentos clave
SAB1405854
Sigma-Aldrich
Anti-GBA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GBA1, GCB, GLUC
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~59.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GBA(2629)
Descripción general
The GBA1 gene encodes for the lysosomal enzyme β-glucocerebrosidase (GCase). The GBA gene is mapped on the human chromosome at 1q22.
Inmunógeno
GBA (AAH03356.1, 1 a.a. ~ 536 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEFSSPSREECPKPLSRVSIMAGSLTGLLLLQAVSWASGARPCIPKSFGYSSVVCVCNATYCDSFDPPTFPALGTFSRYESTRSGRRMELSMGPIQANHTGTGLLLTLQPEQKFQKVKGFGGAMTDAAALNILALSPPAQNLLLKSYFSEEGIGYNIIRVPMASCDFSIRTYTYADTPDDFQLHNFSLPEEDTKLKIPLIHRALQLAQRPVSLLASPWTSPTWLKTNGAVNGKGSLKGQPGDIYHQTWARYFVKFLDAYAEHKLQFWAVTAENEPSAGLLSGYPFQCLGFTPEHQRDFIARDLGPTLANSTHHNVRLLMLDDQRLLLPHWAKVVLTDPEAAKYVHGIAVHWYLDFLAPAKATLGETHRLFPNTMLFASEACVGSKFWEQSVRLGSWDRGMQYSHSIITNLLYHVVGWTDWNLALNPEGGPNWVRNFVDSPIIVDITKDTFYKQPMFYHLGHFSKFIPEGSQRVGLVASQKNDLDAVALMHPDGSAVVVVLNRSSKDVPLTIKDPAVGFLETISPGYSIHTYLWRRQ
Acciones bioquímicas o fisiológicas
β-glucocerebrosidase (GCase) facilitates the hydrolysis of glucosylceramide (Glc-Cer) to ceramide and glucose. Mutations in the GBA1 gene are associated with Gaucher′s disease, a lysosomal storage disorder, marked by the accumulation of glucosylceramide in many organs including the brain. The mutations in this gene also lead to dementia with Lewy bodies and acts as a risk factor for Parkinson′s disease. Inadequacy of the GBA1 protein harms α-synuclein tetramers and multimers.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amokelani C Mahungu et al.
Neurobiology of aging, 88, 156-156 (2020-02-10)
Sequence variants in glucocerebrosidase (GBA) are a major genetic risk factor for Parkinson's disease (PD), and display ethnic-dependent frequencies, for example, variants such as p.N370S and 84insGG are common in Ashkenazi Jewish patients. Notably, there are limited studies on black
Emory Ryan et al.
Current opinion in neurology, 32(4), 589-596 (2019-06-13)
GBA1 mutations, which result in the lysosomal disorder Gaucher disease, are the most common known genetic risk factor for Parkinson disease and Dementia with Lewy Bodies (DLB). The pathogenesis of this association is not fully understood, but further elucidation of
Sangjune Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(4), 798-803 (2018-01-10)
Accumulating evidence suggests that α-synuclein (α-syn) occurs physiologically as a helically folded tetramer that resists aggregation. However, the mechanisms underlying the regulation of formation of α-syn tetramers are still mostly unknown. Cellular membrane lipids are thought to play an important
David C Schöndorf et al.
Nature communications, 5, 4028-4028 (2014-06-07)
Mutations in the acid β-glucocerebrosidase (GBA1) gene, responsible for the lysosomal storage disorder Gaucher's disease (GD), are the strongest genetic risk factor for Parkinson's disease (PD) known to date. Here we generate induced pluripotent stem cells from subjects with GD