Saltar a
AB3623
Anticuerpo anti-caspasa 3, forma activa (escindida)
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Apopain, Yama Protein, CASP3, SCA-1, procaspase3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
504,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC (p), WB
Citations:
241
504,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
17 kDa
La caspasa-3 (CPP32, Apopaina) es la proteína apoptótica más estudiada. La caspasa-3 se sintetiza como una proenzima inactiva (32 kDa) que se procesa en las células que están experimentando apoptosis por autoproteólisis y/o escisión por otra proteasa anterior de la vía. La forma procesada de la caspasa-3 consiste en subunidades grandes (17 kDa) y pequeñas (12 kDa) que se asocian para formar la enzima activa. La caspasa-3 activa se escinde proteolíticamente y activa otras caspasas, así como objetivos relevantes en las células, como PARP y DFF.
Immunogen
Epítopo: la forma activa (escindida)
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
se utilizó una dilución 1:100-1:200 (0.5-4 µg/ml) de células apoptóticas activas para detectar la Caspasa-3.
Tenga en cuenta que cuando se usa tejido, los niveles de caspasa 3 activa pueden estar por debajo de los niveles detectables. Utilización de la CC119 (caspasa humana 3) incubada durante 30 minutos con ATP 1 mM (para activación) como control positivo en las transferencias western. Como alternativa, los preparados de cultivo neuronal incubados con estaurosporina (0,5 µM, 10-18 h) suelen dar una señal de caspasa 3 fuerte.
Inmunohistoquímica:
Dilución 1:10 (10-20 µg/ml), AB3623 ha reaccionado con éxito en tejidos de ratón fijados con PFA al 4 % e incluidos en parafina.
Inmunohistoquímia (parafina):
Tinción óptima del anticuerpo monoclonal anti-caspasa-3: intestino delgado de ratón
El anticuerpo anti-caspasa 3, forma activa (escindida), detecta el nivel de caspasa 3 y se ha publicado y validado para utilizarse en inmunoofluorescencia (IF), inmunohistoquímica (IHC) e inmunoelectrotransferencia (WB).
Subcategoría de investigación
Caspasas
Enzimas y bioquímica
Biochem/physiol Actions
AB3623 detecta solo el fragmento p17 escindido y no detecta la forma precursora en las células que experimentan apoptosis.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene PBS, que contiene glicerol al 30 %, BSA al 0,5 %, EDTA 5 mM y proclina al 0,03 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: 04-440; 04-1088
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MAB10753ABC495SAB5700153
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2