SAB1405295
Monoclonal Anti-PCDH11Y antibody produced in mouse
clone 1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PCDH-PC, PCDH11X, PCDH22, PCDHY
Seleccione un Tamaño
417,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
417,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PCDH11Y(83259)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
EKNYTIREEIPENVLIGNLLKDLNLSLIPNKSLTTTMQFKLVYKTGDVPLIRIEEDTGEIFTTGARIDREKLCAGIPRDEHCFYEVEVAILPDEIFRLVKIRFLIEDIN
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)