Documentos clave
SAB1405008
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-B3GAT3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4C12, ascites fluid
Sinónimos:
GLCATI, GlcAT-I
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C12, monoclonal
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... B3GAT3(26229)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the glucuronyltransferase gene family, enzymes that exhibit strict acceptor specificity, recognizing nonreducing terminal sugars and their anomeric linkages. This gene product catalyzes the formation of the glycosaminoglycan-protein linkage by way of a glucuronyl transfer reaction in the final step of the biosynthesis of the linkage region of proteoglycans. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
B3GAT3 (NP_036332, 236 a.a. ~ 335 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VVGFHTAWEPSRPFPVDMAGFAVALPLLLDKPNAQFDSTAPRGHLESSLLSHLVDPKDLEPRAANCTRVLVWHTRTEKPKMKQEEQLQRQGRGSDPAIEV
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)