Documentos clave
SAB1402000
Sigma-Aldrich
Anti-GPR151 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GALR4, GALRL, GPCR, PGR7
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPR151(134391)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
GPR151 (NP_919227.2, 1 a.a. ~ 419 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLAAAFADSNSSSMNVSFAHLHFAGGYLPSDSQDWRTIIPALLVAVCLVGFVGNLCVIGILLHNAWKGKPSMIHSLILNLSLADLSLLLFSAPIRATAYSKSVWDLGWFVCKSSDWFIHTCMAAKSLTIVVVAKVCFMYASDPAKQVSIHNYTIWSVLVAIWTVASLLPLPEWFFSTIRHHEGVEMCLVDVPAVAEEFMSMFGKLYPLLAFGLPLFFASFYFWRAYDQCKKRGTKTQNLRNQIRSKQVTVMLLSIAIISALLWLPEWVAWLWVWHLKAAGPAPPQGFIALSQVLMFSISSANPLIFLVMSEEFREGLKGVWKWMITKKPPTVSESQETPAGNSEGLPDKVPSPESPASIPEKEKPSSPSSGKGKTEKAEIPILPDVEQFWHERDTVPSVQDNDPIPWEHEDQETGEGVK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jonas Broms et al.
The Journal of comparative neurology, 523(3), 359-380 (2014-08-15)
The habenula is a phylogenetically conserved brain structure in the epithalamus. It is a major node in the information flow between fronto-limbic brain regions and monoaminergic brainstem nuclei, and is thus anatomically and functionally ideally positioned to regulate emotional, motivational