Documentos clave
SAB1401465
Sigma-Aldrich
Anti-GPR56 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BFPP, DKFZp781L1398, TM7LN4, TM7XN1
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPR56(9289)
Descripción general
This gene encodes a member of the G protein-coupled receptor family. The protein contains 7 transmembrane domains and a mucin-like domain in the N-terminal region. The gene is implicated in the regulation of brain cortical patterning. The protein binds specifically to transglutaminase 2 in the extracellular space. Expression of this gene is downregulated in melanoma cell lines, and overexpression of this gene can suppress tumor growth and metastasis. Mutations in this gene result in bilateral frontoparietal polymicrogyria. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GPR56 (AAH08770.1, 1 a.a. ~ 693 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTPQSLLQTTLFLLSLLFLVQGAHGRGHREDFRFCSQRNQTHRSSLHYKPTPDLRISIENSEEALTVHAPFPAAHPASRSFPDPRGLYHFCLYWNRHAGRLHLLYGKRDFLLSDKASSLLCFQHQEESLAQGPPLLATSVTSWWSPQNISLPSAASFTFSFHSPPHTAAHNASVDMCELKRDLQLLSQFLKHPQKASRRPSAAPASQQLQSLESKLTSVRFMGDMVSFEEDRINATVWKLQPTAGLQDLHIHSRQEEEQSEIMEYSVLLPRTLFQRTKGRSGEAEKRLLLVDFSSQALFQDKNSSHVLGEKVLGIVVQNTKVANLTEPVVLTFQHQLQPKNVTLQCVFWVEDPTLSSPGHWSSAGCETVRRETQTSCFCNHLTYFAVLMVSSVEVDAVHKHYLSLLSYVGCVVSALACLVTIAAYLCSRVPLPCRRKPRDYTIKVHMNLLLAVFLLDTSFLLSEPVALTGSEAGCRASAIFLHFSLLTCLSWMGLEGYNLYRLVVEVFGTYVPGYLLKLSAMGWGFPIFLVTLVALVDVDNYGPIILAVHRTPEGVIYPSMCWIRDSLVSYITNLGLFSLVFLFNMAMLATMVVQILRLRPHTQKWSHVLTLLGLSLVLGLPWALIFFSFASGTFQLVVLYLFSIITSFQGFLIFIWYWSMRLQARGGPSPLKSNSDSARLPISSGSTSSSRI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)