Documentos clave
Z268755
Scienceware® Safe-Lab PTFE stirrer bearing
joint: ST/NS 29/42
Seleccione un Tamaño
1 EA
282,00 €
282,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
282,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
282,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Viton® O-ring
Junta
joint: ST/NS29/42
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F20320-1662
Descripción general
Stopper-Loc® nut allows stirrer bearing to be locked to outer ground-glass joint. Complete with Stopper-Loc nut and two PTFE inserts. For 10mm diam. polished glass or PTFE stirring shafts.
Información legal
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Stopper-Loc is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)