Documentos clave
SAB1401234
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LY6H antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NMLY6
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LY6H(4062)
Inmunógeno
LY6H (AAH28894, 26 a.a. ~ 140 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LWCQDCTLTTNSSHCTPKQCQPSDTVCASVRITDPSSSRKDHSVNKMCASSCDFVKRHFFSDYLMGFINSGILKVDVDCCEKDLCNGAAGAGHSPWALAGGLLLSLGPALLWAGP
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)