SAB1100901
Anti-ARPC4 (26-40) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ARC20, Anti-Actin related protein 2/3 complex, subunit 4, Anti-p20-Arc
Seleccione un Tamaño
310,80 €
Precio de catálogo444,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
310,80 €
Precio de catálogo444,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~20 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500-1:2,000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARPC4(10093)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)