Merck
S7821
Sigma-Aldrich
Sulfadoxina
≥95% (TLC)
Sinónimos:
4-amino-N-(5,6-dimetoxi-4-pirimidinil)benzenosulfamida, Sulfadoxina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
310.33
Beilstein:
625453
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.85
Análisis
≥95% (TLC)
formulario
powder
color
white
solubilidad
ethanol: NH4OH (9:1): soluble 20 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
parasites
Modo de acción
enzyme | inhibits
cadena SMILES
COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clave InChI
PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Estructura química: sulfamida
Aplicación
La sulfadoxina es un antibiótico sulfamida que se usa en combinación con pirimetamina para el tratamiento o la prevención del paludismo. También se utiliza para tratar diversas infecciones en el ganado. La sulfadoxina y la pirimetamina están indicadas para el tratamiento del paludismo por Plasmodium falciparum en pacientes donde se sospecha resistencia a la cloroquina. Se utiliza para estudiar infecciones causadas por Toxoplasma gondii y se ha utilizado para prevenir infecciones después de una operación durante estudios en animales.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La sulfadoxina es una sulfamida antibacteriana que inhibe la dihidropteroato sintasa (DHPS), una enzima que transforma el ácido 4-aminobenzoico (PABA) en la síntesis del ácido dihidropteroico. Esta enzima es también un componente de la vía metabólica del folato y es anterior a la etapa de la dihidrofolato reductasa (DHFR).
Otras notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Clase de almacenamiento (TRGS 510): Sólidos no fungibles
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Christine Hamann et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 301(6), E1220-E1228 (2011-09-09)
Patients with diabetes mellitus have an impaired bone metabolism; however, the underlying mechanisms are poorly understood. Here, we analyzed the impact of type 2 diabetes mellitus on bone physiology and regeneration using Zucker diabetic fatty (ZDF) rats, an established rat
Arunima Kohli et al.
Clinical epigenetics, 4(1), 17-17 (2012-09-27)
Secondhand smoke (SHS) and ambient air pollution (AAP) exposures have been associated with increased prevalence and severity of asthma and DNA modifications of immune cells. In the current study, we examined the association between SHS and AAP with DNA methylation
Jae Jun Lee et al.
Korean journal of pathology, 46(6), 554-561 (2013-01-17)
The p16(INK4a) gene methylation has been reported to be a major tumorigenic mechanism. We evaluated the methylation status of the p16(INK4a) genes in 231 invasive breast cancer and 90 intraductal carcinoma specimens using a methylation-specific polymerase chain reaction and p16
Yonghui Zhang et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(8), 9500-9505 (2015-10-16)
To explore the methylation status of DNA-binding inhibitor 4 (ID4) in tamoxifen-refractory (TR) breast cancer. From January 2012 to December 2014, breast cancer patients managed by radical mastectomy previously and receiving tamoxifen treatment for at least 12 months were enrolled.
H G Fischer et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(9), 4826-4834 (2000-04-26)
During chronic infection of mice with Toxoplasma gondii, gene message for IL-12p40, CD86, and the potassium channel Kv1.3 was detected in brain mononuclear cells, suggesting the presence of dendritic cells (DC) in the CNS. Consistently, cells bearing the DC markers