S5826
SYUIQ-5
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N′-(10H-Indolo [3,2-b]quinolin-11-yl)-N, N-dimethyl-propane-1,3-diamine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
yellow
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)CCCNc1c2ccccc2nc3c4ccccc4[nH]c13
InChI
1S/C20H22N4/c1-24(2)13-7-12-21-18-14-8-3-5-10-16(14)22-19-15-9-4-6-11-17(15)23-20(18)19/h3-6,8-11,23H,7,12-13H2,1-2H3,(H,21,22)
Clave InChI
CTDCVGDSVHUYMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable