Merck
S5253
Sigma-Aldrich
Stearoyl chloride
≥99%, liquid
Sinónimos:
Octadecanoyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
302.92
Beilstein:
639784
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Análisis
≥99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
mp
21-22 °C (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
Clave InChI
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Envase
Sealed ampule.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
165 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges