Documentos clave
8.00551
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphite
for synthesis
Sinónimos:
Triphenyl phosphite, Phosphorous acid triphenyl ester
Seleccione un Tamaño
100 ML
35,50 €
1 L
81,50 €
35,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
35,50 €
1 L
81,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5O)3P
Número de CAS:
Peso molecular:
310.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
202-908-4
NACRES:
NA.22
35,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
solid
pH
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposes)
temperatura de transición
flash point 188 °C
densidad
1.19 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
P(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clave InChI
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C