Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 33,50 € 25,12 € |
100 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 58,00 € |
500 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 235,00 € |
Acerca de este artículo
25,12 €
Precio de catálogo33,50 €Ahorre 25 %vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥92.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
315 °C
mp
-39 °C
transition temp
flash point 168 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI key
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.813
Identity (IR): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥92.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% |
| solubility <0.0001 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.81 g/cm3 at 20 °C | density 0.78 g/cm3 at 20 °C | density 0.76 g/cm3 at 20 °C | density 0.782 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp -39 °C | mp -70 °C | mp -62 °C | mp −5-−1 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trioctylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
334.4 °F - closed cup
flash_point_c
168 °C - closed cup
target_organs
Heart