Merck
S2625
Sigma-Aldrich
Sebacic acid
~95% (GC)
Sinónimos:
Decanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C(CH2)8CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
1210591
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1 mmHg ( 183 °C)
Ensayo
~95% (GC)
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Calidad
Titrimetric assay can be misleading because impurities are usually other fatty acids.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)