S180
SB-206553 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
5-Methyl-1-(3-pyridylcarbamoyl)-1,2,3,5-tetrahydropyrrolo[2,3-f]indole hydrochloride hydrate, N-3-Pyridinyl-3,5-dihydro-5-methylbenzo(1,2-b:4,5-b′)dipyrrole-1(2H)carboxamide hydrochloride hydrate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
color
yellow
solubilidad
H2O: >10 mg/mL
cadena SMILES
O.Cl.Cn1ccc2cc3N(CCc3cc12)C(=O)Nc4cccnc4
InChI
1S/C17H16N4O.ClH.H2O/c1-20-7-4-12-10-16-13(9-15(12)20)5-8-21(16)17(22)19-14-3-2-6-18-11-14;;/h2-4,6-7,9-11H,5,8H2,1H3,(H,19,22);1H;1H2
Clave InChI
NXGFRKQJHLVHIT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable