RFA452411-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-24-11, non aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid: no
About This Item
Productos recomendados
Características
lid: no
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639471 (NA)
Eppendorf® 5702746002 (EU)
Parámetros
1,770 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG