EP5427755004
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Seleccione un Tamaño
609,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
609,00 €
Productos recomendados
Características
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427755004 (Global)
Parámetros
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)