Saltar a
RDD016
D-(+)-Glucosa
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri™
Sinónimos:
Dextrosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
61,30 €
1 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
77,30 €
2.5 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
98,80 €
12 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
237,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
61,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
maize
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.5% (anhydrous)
form
powder
quality
free-flowing
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G5146G5767G6152
description
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri™
description
Hybri-Max™, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
description
ACS reagent
description
suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
biological source
maize
biological source
maize
biological source
wheat
biological source
-
assay
≥99.5% (anhydrous)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
-
solubility
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)