Documentos clave
RAB1152
Sigma-Aldrich
Rat PDGF-BB ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Seleccione un Tamaño
1 KIT
528,00 €
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
528,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
reactividad de especies
rat, human
técnicas
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/ml
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This ELISA antibody pair detects rat and human PDGF-BB. Other species are not determined.
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)