Merck
RAB1135
Sigma-Aldrich
Porcine VEGF-A ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Sinónimos:
VEGF-A, Vascular endothelial growth factor A 
Seleccione un Tamaño
96 WELLS
528,00 €
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 WELLS
528,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
reactividad de especies
porcine
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/ml
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Porcine ... VEGFA(397157)
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Busra Isik et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 240-240 (2021-04-16)
Atherosclerotic renal artery stenosis (ARAS) is a risk factor for ischemic and hypertensive kidney disease (HKD) for which autologous mesenchymal stem cell (MSC) appears to be a promising therapy. However, MSCs from ARAS patients exhibit impaired function, senescence, and DNA