Documentos clave
RAB0517
Sigma-Aldrich
Human XIAP ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Seleccione un Tamaño
1 KIT
755,00 €
755,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
755,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
755,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 250 pg/mL
standard curve range: 2.46-600 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... XIAP(331)
Descripción general
The Human XIAP (X-chromosome linked inhibitor of apoptosis) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human XIAP in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Inmunógeno
Recombinant Human XIAP
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Samir F Zohny et al.
Molecular and cellular biochemistry, 455(1-2), 159-167 (2018-11-18)
We aimed to explore the efficacy of active caspase-3 and X-chromosome linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) as diagnostic markers for breast cancer. Furthermore, we examined the relationship between the examined parameters and clinicopathological factors. The current study involved 96