RABTMB1
TMB Substrate Reagent (Item J)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable