RA4384-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 100 mL round buckets
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 1.5 - 100 mL tubes
to hold x blood collection and cell culture tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 100 mL round buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639048 (NA)
Eppendorf® 5702720003 (EU)
Parámetros
3,000 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)