R9894
Ras human
Wild type, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
H-Ras, rH-RAS, WT
Seleccione un Tamaño
399,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
399,00 €
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
28 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... RASGEF1B(153020)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?