Documentos clave
R886P-10
Sigma-Aldrich
Rat Hippocampal Neuron Plating Medium
Seleccione un Tamaño
1 EACH
27,10 €
27,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
27,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
27,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
All-in-one ready-to-use media. Use for initial plating of RHiN.
Calidad
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat hippocampal neurons.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)