R7532
RRD-251 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2,4-Dichlorophenyl)carbamimidothioic acid methyl ester hydrochloride, 2-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-thiopseudourea hydrochloride, Rb/Raf-1 disruptor 251 hydrochloride, S-(2,4-Dichlorobenzyl)-isothiouronium hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >2 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.NC(=N)SCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2N2S.ClH/c9-6-2-1-5(7(10)3-6)4-13-8(11)12;/h1-3H,4H2,(H3,11,12);1H
Clave InChI
COMNQRICZGJVLE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3