A5879
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
Sinónimos:
2-(2-Aminoethyl)-2-thiopseudourea dihydrobromide, AET, S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
Seleccione un Tamaño
93,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
93,30 €
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
190-196 °C (lit.)
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
cadena SMILES
Br[H].Br[H].NCCSC(N)=N
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
Clave InChI
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)