The milk clotting activity (IMCU) of this product is not determined on a lot-to-lot basis. Historical records indicate a typical activity range of 2200 - 2300 U/g.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 66,50 € |
50 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 222,00 € |
100 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 385,00 € |
Acerca de este artículo
Biological source:
microbial (Rhizomucor miehei)
Concentration:
≥4% protein (Lowry)
66,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
microbial (Rhizomucor miehei)
Quality Segment
type
Type II
form
powder
concentration
≥4% protein (Lowry)
storage temp.
−20°C
General description
Rennet, an enzyme extract is mainly used in the dairy industry. Chymosin is the main constituent of rennet. In commercial preparation of rennet, other proteases like bovine pepsin is also present in varying concentrations.
Application
Rennet from Mucor miehei has been used:
- for milk coagulation trials
- to coagulate the untreated milk and patatin treated milk
- to coagulate the defatted samples of mammary secretions
Studies have shown that heat treatment of milk causes an increase in the rennet-induced coagulation times. This time was proportional to the temperature of the heat treatment. [1]
Physical form
Powder containing maltodextrin and sodium chloride
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source microbial (Rhizomucor miehei) | biological source fungus (Mucor miehei) | biological source - | biological source - |
| concentration ≥4% protein (Lowry) | concentration - | concentration - | concentration - |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| type Type II | type - | type - | type - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
what is the specific activity (IMCU)?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-