Saltar a
83553
Rennin from Mucor miehei
lyophilized, powder, slightly brown, ~0.1 U/mg
Sinónimos:
Mucorpepsin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
134,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
483,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-975-5
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
~0.1 U/mg
Biological source:
fungus (Mucor miehei)
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
fungus (Mucor miehei)
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~0.1 U/mg
color
slightly brown
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol folin-positive amino acids and peptides (calculated as tyrosine) per minute at pH 7.5 and 37°C (casein, Cat. No. 22078, as substrate)
Action on a synthetic chromophoric hexapeptide[1]
Sales restrictions may apply
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R58766231662302
biological source
fungus (Mucor miehei)
biological source
microbial (Rhizomucor miehei)
biological source
(from Candida rugosa)
biological source
fungus (Candida rugosa)
specific activity
~0.1 U/mg
specific activity
-
specific activity
≥2 U/mg
specific activity
15-25 U/mg
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid, powder (fine)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
slightly brown
color
-
color
yellow-brown
color
-
quality
lyophilized
quality
-
quality
-
quality
lyophilized
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)