PZ0328
PF-4800567 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[(3-Chlorophenoxy)methyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride, PF 4800567
Seleccione un Tamaño
102,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
102,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1cc(ccc1)OCc2n[n](c4ncnc(c42)N)C3CCOCC3.Cl
InChI
1S/C17H18ClN5O2.ClH/c18-11-2-1-3-13(8-11)25-9-14-15-16(19)20-10-21-17(15)23(22-14)12-4-6-24-7-5-12;/h1-3,8,10,12H,4-7,9H2,(H2,19,20,21);1H
Clave InChI
QZXZQMUZEHTFHD-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)