PZ0377
PF-05236216 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-6,7-dihydro-6-methyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one hydrochloride, PF-5236216 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1C=C(C2=CC=NC(CN3C)=C2C3=O)C(C4=CC=C(F)C=C4)=N1.Cl
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable