PZ0206
PF-04455242 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Methyl-N-((2′-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)biphenyl-4-yl)methyl)propan-1-amine hydrochloride, N-(2-Methylpropyl)-2′-(1-pyrrolidinylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-methanamine hydrochloride, PF-4455242 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.CC(C)CNCc1ccc(cc1)-c2ccccc2S(=O)(=O)N3CCCC3
InChI
1S/C21H28N2O2S.ClH/c1-17(2)15-22-16-18-9-11-19(12-10-18)20-7-3-4-8-21(20)26(24,25)23-13-5-6-14-23;/h3-4,7-12,17,22H,5-6,13-16H2,1-2H3;1H
Clave InChI
WRNZYMZEVIVCFL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.