Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 120,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 511,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
279.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(cc1)\C=C2/SC(=O)NC2=O
InChI
1S/C12H9NO5S/c14-10(15)6-18-8-3-1-7(2-4-8)5-9-11(16)13-12(17)19-9/h1-5H,6H2,(H,14,15)(H,13,16,17)/b9-5-
InChI key
WXMCOLGPDOYHNK-UITAMQMPSA-N
Application
GPR35 Agonist, Compound 10, may be used in GPR35-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
GPR35 Agonist
GPR35 agonist Compound 10 is a GPR35 agonist the binds with higher affinity than other known agonists, such as kynurenic acid and zaprinast. Compound 10 was more potent than zaniprast (pEC50 = 5.3 vs 4.18) for recombinantly expressed human GPR35, and unlike zaprinast, is equipotent for human and rat GPR35
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to tan | color white to beige | color white | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?