Documentos clave
PRS4619
Sigma-Aldrich
Anti-Wnt10B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Wingless-type MMTV integration site family, member 10B, Anti-Wnt12
Seleccione un Tamaño
100 μG
379,00 €
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
379,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 43 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WNT10B(7480)
Inmunógeno
a 15 amino acid peptide from near the center of human Wnt10b.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4619.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marpe Bam et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 26(1), 110-110 (2020-11-16)
Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a psychiatric disorder accompanied by chronic peripheral inflammation. What triggers inflammation in PTSD is currently unclear. In the present study, we identified potential defects in signaling pathways in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from individuals