Documentos clave
PLA0041
Sigma-Aldrich
Goat anti-MCM6 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
MCG40308, MCM6 minichromosome maintenance deficient 6 (MIS5 homolog; S. pombe), MCM6 minichromosome maintenance deficient 6 (MIS5 homolog; S. pombe) (S. cerevisiae), MIS5 homolog (S.pombe), Mis5, P105MCM, minichromosome maintenance deficient (mis5; S. pombe) 6, minichromosome maintenance deficient 6 homolog (S. cerevisiae)
Seleccione un Tamaño
100 μL
350,00 €
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
350,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
goat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de acceso
NP_005906.2
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
goat ... MCM6(4175)
Inmunógeno
The epitope recognized by PLA0041 maps to a region between residue 775 and the C-terminus (residue 821) of human Minichromosome Maintenance 6 using the numbering given in entry NP_005906.2 (GeneID 4175).
Forma física
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
Otras notas
The MCM (Mini-Chromosome Maintenance) complex is a key component of the pre-replication complex involved in replication licensing which restricts DNA replication to only once per cell cycle. The MCM complex is a heterohexamer of MCM2, MCM3, MCM4, MCM5, MCM6, and MCM7. MCM6 is part of the core MCM complex that includes MCM4, MCM6, and MCM7. The core complex possesses DNA helicase activity.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)