Saltar a
SML0241
Ganirelix acetate salt
≥95% (HPLC), lyophilized powder, GnRH antagonist
Sinónimos:
Antagon, N-Acetyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridinyl)-D-alanyl-L-seryl-L-tyrosyl-N6-[bis(ethylamino)methylene]-D-lysyl-L-leucyl-N6-[bis(ethylamino)methylene]-L-lysyl-L-prolyl-D-alaninamide diacetate, Orgalutran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
195,00 €
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
762,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C80H113ClN18O13 · 2C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
1690.42
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ganirelix acetate salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)C)Cc5cc6c(cc5)cccc6)C(=O)N[C@@H](Cc4cnccc4)C(=O)N[C@H](CO)C(=O)N[C@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@H](CCCCN=C(NCC)NCC)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN=C(NCC)NCC)C(=O)N2C(CCC2)C(=O)N[C@H](C)C(=O)N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C80H113ClN18O13.2C2H4O2/c1-9-84-79(85-10-2)88-38-17-15-24-60(70(104)94-62(41-49(5)6)71(105)93-61(25-16-18-39-89-80(86-11-3)87-12-4)78(112)99-40-20-26-68(99)77(111)90-50(7)69(82)103)92-73(107)64(44-53-30-35-59(102)36-31-53)97-76(110)67(48-100)98-75(109)66(46-55-21-19-37-83-47-55)96-74(108)65(43-52-28-33-58(81)34-29-52)95-72(106)63(91-51(8)101)45-54-27-32-56-22-13-14-23-57(56)42-54;2*1-2(3)4/h13-14,19,21-23,27-37,42,47,49-50,60-68,100,102H,9-12,15-18,20,24-26,38-41,43-46,48H2,1-8H3,(H2,82,103)(H,90,111)(H,91,101)(H,92,107)(H,93,105)(H,94,104)(H,95,106)(H,96,108)(H,97,110)(H,98,109)(H2,84,85,88)(H2,86,87,89);2*1H3,(H,3,4)/t50-,60-,61+,62+,63?,64-,65+,66+,67-,68?;;/m1../s1
InChI key
OVBICQMTCPFEBS-HYVLHXRFSA-N
Biochem/physiol Actions
Ganirelix is a decapeptide GnRH antagonist.
Ganirelix is a decapeptide GnRH antagonist. Ganirelix acts by blocking the action of GnRH upon the pituitary, thus rapidly suppressing the production and action of LH and FSH.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2919SML1322
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98%
form
lyophilized powder
form
film or powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to beige
color
white to beige
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)