Merck
P8538
Sigma-Aldrich
Protein Kinase Cδ isozyme human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Ca2+-activated phospholipid-dependent serine-threonine kinase δ isozyme human, PKCδ human
Seleccione un Tamaño
5 μG
700,00 €
700,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 μG
700,00 €
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
700,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Nivel de calidad
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
74-79 kDa by SDS-PAGE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PRKCD(5580)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PKCδ is involved in the induction of apoptosis in many cell types.
Protein Kinase C (PKC) is a serine/threonine kinase that is activated intracellularly by signal transduction pathways that produce DAG from phosphatidylinositol diphosphate (PIP2) and phosphatidylcholine (PC) through the action of various activated phospholipases. Phorbol esters also stimulate PKC. At least 11 PKC isozymes have been identified that differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, response to extracellular signals, and substrate specificity. The isozymes can be grouped into three subfamilies. Members of the first family require Ca2+ and phospholipid and include PKCα, βI, βII, and γ. Members of the second family are phospholipid-dependent but Ca2+-independent, and include PKCδ, ε, η, and θ. Members of the third family are not activated by either DAG or phorbol esters and include PKCξ, μ, and ι.
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Definición de unidad
One unit will transfer 1 nmol of phosphate to PKC epsilon substrate peptide in 1 min at pH 7.4 at 30 °C.
Forma física
Solution in 20 mM HEPES, pH 7.4; 2 mM EDTA, 2 mM EGTA, 5 mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% Triton X-100, and 50% glycerol.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Girdhar K Pandey et al.
Cell research, 17(5), 411-421 (2007-05-09)
Potassium is one of the major macro-nutrients essential for a number of cellular processes in plants. Low potassium level in the soil represents a limiting factor for crop production. Recent studies have identified potassium transporters that are involved in potassium
Mayuko Akaboshi et al.
Journal of molecular biology, 377(1), 246-257 (2008-02-02)
Calcium signals mediate a multitude of plant responses to external stimuli. Calcineurin B-like (CBL) proteins and their target kinases, CBL-interacting protein kinases (CIPKs), represent important relays in plant calcium signaling. CBL interacts with CIPK through a conserved motif (NAF/FISL motif)
Yahui Li et al.
Molecular human reproduction, 17(1), 42-56 (2010-08-24)
Members of the testis-specific serine/threonine kinases (Tssk) family may have a role in sperm differentiation in the testis and/or fertilization. To gain insight into the functional relevance of these kinases, their expression was examined both at the mRNA and protein
Nichole Link et al.
The Journal of cell biology, 178(4), 567-574 (2007-08-08)
We examined post-eclosion elimination of the Drosophila wing epithelium in vivo where collective "suicide waves" promote sudden, coordinated death of epithelial sheets without a final engulfment step. Like apoptosis in earlier developmental stages, this unique communal form of cell death
Bingfang Xu et al.
Developmental biology, 319(2), 211-222 (2008-06-06)
Targeted deletion of Tssk1 and 2 resulted in male chimeras which produced sperm/spermatogenic cells bearing the mutant allele, however this allele was never transmitted to offspring, indicating infertility due to haploinsufficiency. Morphological defects in chimeras included failure to form elongated