P8333
Anti-Protein Kinase Cδ antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinónimos:
Anti-PKC δ
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
rat
técnicas
dot blot: 1:50,000
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Prkcd(170538)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- ELISA
- chemiluminescence detection systems to detect PKC δ
- dot-blot immunoassay
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad