Documentos clave
P7289
Drummond Sequencing Pipette
volume 0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment
Seleccione un Tamaño
1 EA
726,00 €
726,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
726,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.22
726,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
electronic: no
single-channel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Drummond Scientific 3-000-203
volumen
0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment
Categorías relacionadas
Descripción general
For loading gel sample slots 0.4 mm or larger (0.2 mm with optional tips). Uses disposable, flexible, autoclavable, precision tapered polycarbonate tips (T5151 and T5026); plunger does not contact sample.
Includes 6 tips (0.34 mm O.D.), two replacement O-rings, and one plastic spacer.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the ID and OD of the tip? what is the material of the tip? Is the tip a tapped shape to avoid clog? I am transferring suspension liquid with particle size at 25um blended with water.
    1 respuesta
    1. This product does not include tips. The manufacturer recommends polycarbonate tips with an OD of 0.34mm (340 µm) for use with this instrument. The volume range for each delivery is between 0.25µL and 3µL. The ID is not specified.
      ¿Le ha resultado útil?