Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 251,00 € |
Acerca de este artículo
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleFeatures and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - | form lyophilized |
| assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 3921 Da | mol wt 6,542 Da | mol wt - | mol wt - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?