Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 vial | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 380,00 € |
Acerca de este artículo
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
380,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Dendrotoxin-K, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
6,542 Da
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Dendrotoxin-K (DTXk) is isolated from mamba snake Dendroaspis polylepis and interacts with the β-turn region in the N-terminal sequence of the potassium channel. It inhibits tumor progression in gefitinib-resistant non-small cell lung cancer cells. DTXk induces neuronal damage in the hippocampus via N-methyl-d-aspartate (NMDA) and non-NMDA receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Reconstitute in 1 mL deionized water or buffer (pH 7.5) to yield 10 μM stock
Other Notes
Isolated initially from Dendroaspis polylepis polylepis venom
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), lyophilized powder | description >98% (HPLC), lyophilized powder | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (HPLC), lyophilized powder | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 6,542 Da | mol wt 3921 Da | mol wt - | mol wt - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?