P1868
Protein Phosphatase 2A2 from bovine kidney
buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
PP2A2
Seleccione un Tamaño
875,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
875,00 €
Productos recomendados
origen biológico
bovine kidney
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
~2.0 U/vial
mol peso
dimer 101 kDa (65 kDa and 36 kDa)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?