SRP0736
PP2A ALPHA/PPP2R1A Complex, Active
recombinant
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Análisis
70-95% (SDS-PAGE)
formulario
frozen liquid
actividad específica
3400-4600 nmol/min·mg (BIOMOL Green)
mol peso
~38 kDa
~65 kDa
concentración
0.1 μg/μL
nº de acceso
NM_002715
NM_014225
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PP2A(5524) , PPP2R1A(5518)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable