Documentos clave
P0263
Sigma-Aldrich
Poly-S-Cbz-L-cysteine
mol wt 5,000-15,000
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
mol peso
5,000-15,000
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
Molecular weight based on viscosity.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)