926167
Chitosan glycidyl methacrylate
Degree of methacrylation ~20%
Sinónimos:
Chitosan acrylate, Chitosan methacrylate, Methacrylate grafted chitosan, Methyl methacrylate modified chitosan
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CO[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](C)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1COCC(O)COC(C(C)=C)=O
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable