O5889
Opipramol dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
yellow
solubilidad
H2O: ~24 mg/mL
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
InChI
1S/C23H29N3O.2ClH/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26;;/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2;2*1H
Clave InChI
DLTOEESOSYKJBK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable